6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR200109-5G
APOSOR200109-5GEA 59.6 EUR
APOSOR200109-5G
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834827
Núm. CAS: 324028-95-7