5-Formyl-2-furancarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Furfural-5-carboxylic Acid, 5-Formylfuran-2-carboxylic acid, 5-Formyl-2-furoic Acid
OR200110-250MG OR200110-500MG
APOSOR200110-250MGEA 94.5 EUR
APOSOR200110-250MG APOSOR200110-500MG
5-Formyl-2-furancarboxylic acid
5-Formyl-2-furancarboxylic acid
Formula: C₆H₄O₄
MW: 140,09 g/mol
Pto. de fusión: 209 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020924
Núm. CAS: 13529-17-4