Ethyl cyclobutylideneacetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR200117-1G OR200117-250MG OR200117-5G
APOSOR200117-1GEA 0 EUR
APOSOR200117-1G APOSOR200117-250MG APOSOR200117-5G
Ethyl cyclobutylideneacetate 97%
Ethyl cyclobutylideneacetate
Formula: C₈H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 81 °C/14mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11977311
Núm. CAS: 27741-65-7