3-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR200118-50MG OR200118-250MG
APOSOR200118-50MGEA 197 EUR
APOSOR200118-50MG APOSOR200118-250MG
3-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole
3-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₇BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09414729
Núm. CAS: 1216504-91-4