3,5-Dichloropyrazine-2-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR20012-1G OR20012-50MG OR20012-250MG OR20012-500MG
APOSOR20012-1GEA 1040 EUR
APOSOR20012-1G APOSOR20012-50MG APOSOR20012-250MG APOSOR20012-500MG
3,5-Dichloropyrazine-2-carbaldehyde
3,5-Dichloropyrazine-2-carbaldehyde
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864908
Núm. CAS: 136866-27-8