3-(2-Methylphenyl)propionoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR200130-1G OR200130-250MG OR200130-500MG
APOSOR200130-1GEA 432 EUR
APOSOR200130-1G APOSOR200130-250MG APOSOR200130-500MG
3-(2-Methylphenyl)propionoyl chloride
3-(2-Methylphenyl)propionoyl chloride
Formula: C₁₀H₁₁ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16739488
Núm. CAS: 85829-29-4
UN: 3265
ADR: 8,III