Methyl-2-(chlorocarbonyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR200131-1G OR200131-5G
APOSOR200131-1GEA 0 EUR
APOSOR200131-1G APOSOR200131-5G
Methyl-2-(chlorocarbonyl)benzoate
Methyl-2-(chlorocarbonyl)benzoate
Formula: C₉H₇ClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11656039
Núm. CAS: 4397-55-1
UN: 3265
ADR: 8,III