N-Boc-N-ethylglycine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Boc-N-Ethylglycine, N-Ethylglycine, N-BOC protected, Boc-N-Et-Gly-OH
OR20016-1G OR20016-25G OR20016-5G
APOSOR20016-1GEA 21.9 EUR
APOSOR20016-1G APOSOR20016-25G APOSOR20016-5G
N-Boc-N-ethylglycine
N-Boc-N-ethylglycine
Formula: C₉H₁₇NO₄
MW: 203.24 g/mol
Pto. de fusión: 87…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672508
Núm. CAS: 149794-10-5