2-Methylene-1,3-dioxepane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR200162-1G OR200162-5G OR200162-10G
APOSOR200162-1GEA 470 EUR
APOSOR200162-1G APOSOR200162-5G APOSOR200162-10G
2-Methylene-1,3-dioxepane
2-Methylene-1,3-dioxepane
Formula: C₆H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00467150
Núm. CAS: 69814-56-8
UN: 1993
ADR: 3,III