(S,S)-(+)-2,5-Hexanodiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2S,5S)-2,5-Hexanediol, (2S,5S)-Hexane-2,5-diol, (2S,5S)-(+)-2,5-Hexanediol, (S,S)-(+)-2,5-Dihydroxy hexane
OR20022-5G
APOSOR20022-5GEA 97.3 EUR
APOSOR20022-5G
(S,S)-(+)-2,5-Hexanodiol
(S,S)-(+)-2,5-Hexanodiol
Formula: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Pto. Ebullición: 212…215 °C
Pto. de fusión: 50…53 °C
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082583
Núm. CAS: 34338-96-0