4-Bromo-2-clorobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2003-100G OR2003-25G OR2003-5G
APOSOR2003-100GEA 84.1 EUR
APOSOR2003-100G APOSOR2003-25G APOSOR2003-5G
4-Bromo-2-clorobenzaldehído 98%
4-Bromo-2-clorobenzaldehído
Formula: C₇H₄BrClO
Pto. de fusión: 73…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741413
Núm. CAS: 158435-41-7