Cloruro de trimetiloxosulfonio
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Trimethyloxosulphonium chloride
OR20031-100G OR20031-25G OR20031-5G
APOSOR20031-100GEA 84.1 EUR
APOSOR20031-100G APOSOR20031-25G APOSOR20031-5G
Cloruro de trimetiloxosulfonio
Cloruro de trimetiloxosulfonio
Formula: C₃H₉ClOS
MW: 128,62 g/mol
Pto. de fusión: 226…229 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011898
Núm. CAS: 5034-06-0
EINECS: 225-724-6