7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR20039-5G OR20039-1G
APOSOR20039-5GEA 0 EUR
APOSOR20039-5G APOSOR20039-1G
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine 98%
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine
Formula: C₇H₄ClNS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08448161
Núm. CAS: 69627-03-8