2-Metil-8-quinolinol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR2004-100G
OR2004-25G
APOSOR2004-100GEA
55.1
EUR
APOSOR2004-100G
APOSOR2004-25G
2-Metil-8-quinolinol 98%
2-Metil-8-quinolinol
Formula:
C₁₀H₉NO Pto. Ebullición: 267 °C Pto. de fusión: 71…73 °C Pto. de inflamación: 139 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006765 Núm. CAS: 826-81-3 EINECS: 212-562-6 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |