5-Chloro-2-iodopyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR20045-100G OR20045-5G OR20045-25G
APOSOR20045-100GEA 735 EUR
APOSOR20045-100G APOSOR20045-5G APOSOR20045-25G
5-Chloro-2-iodopyrimidine 97%
5-Chloro-2-iodopyrimidine
Formula: C₄H₂ClIN₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08062390
Núm. CAS: 874676-81-0