3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride, 2,6-Dioxopiperidine-3-ammonium chloride
OR20048-25G OR20048-100G OR20048-500G
APOSOR20048-25GEA 69.6 EUR
APOSOR20048-25G APOSOR20048-100G APOSOR20048-500G
3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride 97%
3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride
Formula: C5H9ClN2O2
Pto. de fusión: 245 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11042437
Núm. CAS: 24666-56-6