(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-3-nitrophenylacetic Acid
OR2005-100G OR2005-25G
APOSOR2005-100GEA 111 EUR
APOSOR2005-100G APOSOR2005-25G
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid 99+%
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid
Formula: C₉H₉NO₄
Pto. de fusión: 132…136 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07782132
Núm. CAS: 23876-15-5