3,5-Diclorobenzoato de etilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 3,5-dichlorobenzoate
OR2006-100G OR2006-50G OR2006-500G
APOSOR2006-100GEA 52.2 EUR
APOSOR2006-100G APOSOR2006-50G APOSOR2006-500G
3,5-Diclorobenzoato de etilo 97%
3,5-Diclorobenzoato de etilo
Formula: C₉H₈Cl₂O₂
MW: 219,07 g/mol
Pto. de fusión: 35…36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221467
Núm. CAS: 91085-56-2