4-Bromo-3,5-xilenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-3,5-dimetilfenol
OR2007-100G OR2007-25G OR2007-500G
APOSOR2007-100GEA 52.2 EUR
APOSOR2007-100G APOSOR2007-25G APOSOR2007-500G
4-Bromo-3,5-xilenol 98%
4-Bromo-3,5-xilenol
Formula: C₈H₉BrO
MW: 201.06 g/mol
Pto. Ebullición: 259
Pto. de fusión: 113…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002315
Núm. CAS: 7463-51-6
EINECS: 231-255-8