2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2008-100G OR2008-10G OR2008-5G
APOSOR2008-100GEA 130 EUR
APOSOR2008-100G APOSOR2008-10G APOSOR2008-5G
2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine
2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. de fusión: 136…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00462409
Núm. CAS: 2364-75-2