5-Methylfuran-2-boronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2011-1G OR2011-250MG OR2011-5G
APOSOR2011-1GEA 55.1 EUR
APOSOR2011-1G APOSOR2011-250MG APOSOR2011-5G
5-Methylfuran-2-boronic acid 97%
5-Methylfuran-2-boronic acid
Formula: C₅H₇BO₃
Pto. de fusión: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01114644
Núm. CAS: 62306-79-0