1-Ciclohexiletan-1-ona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Cyclohexylethanone
OR2012-25G OR2012-100G
APOSOR2012-25GEA 104 EUR
APOSOR2012-25G APOSOR2012-100G
1-Ciclohexiletan-1-ona 95%
1-Ciclohexiletan-1-ona
Formula: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Pto. Ebullición: 181…183 °C
Pto. de fusión: –34 °C
Densidad: 0,917 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040418
Núm. CAS: 823-76-7
EINECS: 212-517-0