3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Dimethylaminophenylboronic acid, 3-(Dimethylamino)benzeneboronic acid
OR2015-25G OR2015-5G
APOSOR2015-25GEA 260 EUR
APOSOR2015-25G APOSOR2015-5G
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Formula: C₈H₁₂BNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318996
Núm. CAS: 178752-79-9