2-Amino-5-bromobencenosulfonamida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2016-1G OR2016-5G OR2016-10G
APOSOR2016-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2016-1G APOSOR2016-5G APOSOR2016-10G
2-Amino-5-bromobencenosulfonamida
2-Amino-5-bromobencenosulfonamida
Formula: C₆H₇BrN₂O₂S
Pto. de fusión: 170…176 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03426835
Núm. CAS: 54734-84-8