1-(2,3-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR2019-100G
OR2019-25G
OR2019-5G
APOSOR2019-100GEA
1080
EUR
APOSOR2019-100G
APOSOR2019-25G
APOSOR2019-5G
1-(2,3-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2,3-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formula:
C₈H₁₀Cl₃N₅ Pto. de fusión: 228…232 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053017 Núm. CAS: 175205-08-0 |