4-(3-Pyridyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2020-1G OR2020-250MG
APOSOR2020-1GEA 393 EUR
APOSOR2020-1G APOSOR2020-250MG
4-(3-Pyridyl)aniline
4-(3-Pyridyl)aniline
Formula: C₁₁H₁₀N₂
Pto. de fusión: 115…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00956763
Núm. CAS: 82261-42-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III