3-Bromo-2-nitropiridina 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2025-1G OR2025-5G
APOSOR2025-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2025-1G APOSOR2025-5G
3-Bromo-2-nitropiridina 97+%
3-Bromo-2-nitropiridina
Formula: C₅H₃BrN₂O₂
Pto. de fusión: 102…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00955614
Núm. CAS: 54231-33-3