3-Bromopyridine-N-oxide 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Bromopyridine 1-oxide
OR2026-25G
APOSOR2026-25GEA 62.5 EUR
APOSOR2026-25G
3-Bromopyridine-N-oxide 97+%
3-Bromopyridine-N-oxide
Formula: C₅H₄BrNO
MW: 173,9954 g/mol
Pto. Ebullición: 130 °C/2mmHg
Pto. de fusión: 30…40 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646056
Núm. CAS: 2402-97-3