3-Bromopiridina-2-carbonitrilo 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Bromopicolinonitrile, 3-Bromo-2-cyanopyridine
OR2027-1G OR2027-25G OR2027-5G
APOSOR2027-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2027-1G APOSOR2027-25G APOSOR2027-5G
3-Bromopiridina-2-carbonitrilo 97+%
3-Bromopiridina-2-carbonitrilo
Formula: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C/4mmHg
Pto. de fusión: 93…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683288
Núm. CAS: 55758-02-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III