2'-Bromoacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: o-Bromoacetophenone
OR2031-100G OR2031-25G OR2031-500G
APOSOR2031-100GEA 116 EUR
APOSOR2031-100G APOSOR2031-25G APOSOR2031-500G
2'-Bromoacetofenona 98%
2'-Bromoacetofenona
Formula: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Densidad: 1,476 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000067
Núm. CAS: 2142-69-0
EINECS: 218-398-1