5-Cloro-2-nitropiridina 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2032-25G OR2032-5G
APOSOR2032-25GEA 29 EUR
APOSOR2032-25G APOSOR2032-5G
5-Cloro-2-nitropiridina 97+%
5-Cloro-2-nitropiridina
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
Pto. de fusión: 120…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03092916
Núm. CAS: 52092-47-4