4-Hydroxy-3-nitropyridine-N-oxide 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxy-3-nitropyridine 1-oxide
OR2037-1G OR2037-5G
APOSOR2037-1GEA 34.8 EUR
APOSOR2037-1G APOSOR2037-5G
4-Hydroxy-3-nitropyridine-N-oxide 97+%
4-Hydroxy-3-nitropyridine-N-oxide
Formula: C₅H₄N₂O₄
MW: 156,0963 g/mol
Pto. de fusión: 225…226 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234062
Núm. CAS: 31872-57-8