Nitroacetato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Nitroacetic methyl ester, Methyl 2-nitroacetate
OR2038-1G OR2038-25G OR2038-5G
APOSOR2038-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2038-1G APOSOR2038-25G APOSOR2038-5G
Nitroacetato de metilo
Nitroacetato de metilo
Formula: C₃H₅NO₄
Pto. Ebullición: 195…198 °C
Densidad: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075480
Núm. CAS: 2483-57-0
EINECS: 219-622-0