Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-amino-4-chlorobenzoate, Methyl 3-Amino-4-chlorobenzoate, 3-amino-4-chlorobenzoic acid methylester
OR2041-100G OR2041-25G OR2041-5G
APOSOR2041-100GEA 105 EUR
APOSOR2041-100G APOSOR2041-25G APOSOR2041-5G
Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Methyl 3-amino-4-chlorobenzoate
Formula: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,6100 g/mol
Pto. de fusión: 82…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03470533
Núm. CAS: 40872-87-5