2,3,5,6-Tetracloropiridina 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2045-5G OR2045-1G
APOSOR2045-5GEA 29 EUR
APOSOR2045-5G APOSOR2045-1G
2,3,5,6-Tetracloropiridina 98+%
2,3,5,6-Tetracloropiridina
Formula: C₅HCl₄N
MW: 216,88 g/mol
Pto. Ebullición: 250…252 °C
Pto. de fusión: 88…93 °C
Pto. de inflamación: 188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092428
Núm. CAS: 2402-79-1
EINECS: 219-283-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III