trans-3-Chloroacrylic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR2048-1G
OR2048-5G
APOSOR2048-1GEA
0
EUR
APOSOR2048-1G
APOSOR2048-5G
trans-3-Chloroacrylic acid 99%
trans-3-Chloroacrylic acid
Formula:
C₃H₃ClO₂ MW: 106,51 g/mol Pto. de fusión: 81…83 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064237 Núm. CAS: 2345-61-1 EINECS: 219-070-0 UN: 3261 ADR: 8,II |