3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR2055-250MG OR2055-1G
APOSOR2055-250MGEA 109 EUR
APOSOR2055-250MG APOSOR2055-1G
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08690275
Núm. CAS: 84547-64-8
UN: 3265
ADR: 8,II