1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2062-1G OR2062-250MG OR2062-500MG
APOSOR2062-1GEA 306 EUR
APOSOR2062-1G APOSOR2062-250MG APOSOR2062-500MG
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde 95%
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
Formula: C₇H₄N₂OS
MW: 164,19 g/mol
Pto. de fusión: 102…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08690236
Núm. CAS: 394223-15-5