1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR2063-1G
OR2063-250MG
APOSOR2063-1GEA
109
EUR
APOSOR2063-1G
APOSOR2063-250MG
1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde 97+%
1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde
Formula:
C₈H₆N₂O Pto. de fusión: 159…161 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08741423 Núm. CAS: 58442-17-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |