2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)morpholine
OR2071-1G OR2071-5G
APOSOR2071-1GEA 72.5 EUR
APOSOR2071-1G APOSOR2071-5G
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester 95+%
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₇H₂₆BNO₃
MW: 303,2043 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781208
Núm. CAS: 876316-33-5