Ácido 2-cloro-5-nitrocinámico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(2-Chloro-5-nitrophenyl)acrylic acid
OR2084-25G
APOSOR2084-25GEA 132 EUR
APOSOR2084-25G
Ácido 2-cloro-5-nitrocinámico 97%
Ácido 2-cloro-5-nitrocinámico
Formula: C₉H₆ClNO₄
MW: 227,6 g/mol
Pto. de fusión: 219…221 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063312
Núm. CAS: 36015-19-7