3,6-Dibromo-2-picolina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,6-Dibromo-2-metilpiridina
OR2085-25G OR2085-5G OR2085-100G
APOSOR2085-25GEA 30.6 EUR
APOSOR2085-25G APOSOR2085-5G APOSOR2085-100G
3,6-Dibromo-2-picolina 97%
3,6-Dibromo-2-picolina
Formula: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Pto. de fusión: 34…38 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06254589
Núm. CAS: 39919-65-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III