2,5-Dicloro-3-nitropiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR2086-5G OR2086-10G
APOSOR2086-5GEA 21.9 EUR
APOSOR2086-5G APOSOR2086-10G
2,5-Dicloro-3-nitropiridina 97%
2,5-Dicloro-3-nitropiridina
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192.99 g/mol
Pto. de fusión: 39…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658963
Núm. CAS: 21427-62-3