2,5-Dibromo-4-picolina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR2087-100G OR2087-25G OR2087-5G
APOSOR2087-100GEA 139 EUR
APOSOR2087-100G APOSOR2087-25G APOSOR2087-5G
2,5-Dibromo-4-picolina
2,5-Dibromo-4-picolina
Formula: C₆H₅Br₂N
Pto. de fusión: 36…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234955
Núm. CAS: 3430-26-0