2-Methylbenzothiazole-6-sulphonyl chloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR2093-250MG
APOSOR2093-250MGEA 132 EUR
APOSOR2093-250MG
2-Methylbenzothiazole-6-sulphonyl chloride 95+%
2-Methylbenzothiazole-6-sulphonyl chloride
Formula: C₈H₆ClNO₂S₂
MW: 247,72 g/mol
Pto. de fusión: 98…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03990571
Núm. CAS: 21431-13-0
UN: 3261
ADR: 8,III