3-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR2096-1G
OR2096-5G
OR2096-25G
APOSOR2096-1GEA
55.1
EUR
APOSOR2096-1G
APOSOR2096-5G
APOSOR2096-25G
3-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
3-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula:
C₁₅H₁₆BNO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09027262 Núm. CAS: 957060-99-0 |