3-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2097-1G OR2097-5G OR2097-25G
APOSOR2097-1GEA 50.9 EUR
APOSOR2097-1G APOSOR2097-5G APOSOR2097-25G
3-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₅H₁₆BNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027261
Núm. CAS: 957060-98-9