3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR21-10G
OR21-5G
OR21-25G
APOSOR21-10GEA
0
EUR
APOSOR21-10G
APOSOR21-5G
APOSOR21-25G
3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole
3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Formula:
C₉H₇BrN₂ Pto. de fusión: 132…136 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01940434 Núm. CAS: 73387-46-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |