3-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-(2-Hydroxyethyl)phenyl)boronic acid
OR2100-1G OR2100-250MG
APOSOR2100-1GEA 116 EUR
APOSOR2100-1G APOSOR2100-250MG
3-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid 97%
3-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,98 g/mol
Pto. de fusión: 90…93 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03095123
Núm. CAS: 647853-32-5