3-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR21003-10G
OR21003-5G
OR21003-1G
APOSOR21003-10GEA
260
EUR
APOSOR21003-10G
APOSOR21003-5G
APOSOR21003-1G
3-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzaldehyde
3-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzaldehyde
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00203974 Núm. CAS: 22590-64-3 |